missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CNTD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 24854-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CNTD1 is a protein coding gene.Spécification
CNTD1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CNTD1 | |
CNTD, CNTD1 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
124817, 68107 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.25 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q8N815, Q9D995 | |
Cntd1 | |
CNTD1 Fusion Protein Ag21338 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu