Learn More
CLTC Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CLTC |
---|---|
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
Conjugué | Unconjugated |
Espèces hôtes | Rabbit |
Primaire ou secondaire | Primary |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804965
|
Proteintech
26523-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16894955
|
Proteintech
26523-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CLTC antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human CLTC. This antibody recognizes human, pig, mouse, rat antigen. The CLTC antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spécification
CLTC | |
Unconjugated | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat, Pig |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
Rabbit | |
Polyclonal |