Learn More
CHCHD10 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CHCHD10
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16864235
Afficher les documents
Proteintech
25671-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16854235
Afficher les documents
Proteintech
25671-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
CHCHD10 encodes a mitochondrial protein that is enriched at cristae junctions in the intermembrane space. It may play a role in cristae morphology maintece or oxidative phosphorylation. Mutations in this gene cause frontotemporal dementia and/or amyotrophic lateral sclerosis-2. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 7 and 19.
Spécification
Spécification
CHCHD10
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q8WYQ3
103172, 400916
CHCHD10 Fusion Protein Ag22598
Primary
-20°C
CHCHD10
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C22orf16, CHCHD10, N27C7 4, Protein N27C7 4
CHCHD10
IgG
Antigen Affinity Chromatography