Learn More
CHCHD10 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 25671-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16864235
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CHCHD10 encodes a mitochondrial protein that is enriched at cristae junctions in the intermembrane space. It may play a role in cristae morphology maintece or oxidative phosphorylation. Mutations in this gene cause frontotemporal dementia and/or amyotrophic lateral sclerosis-2. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 7 and 19.
Spécification
Spécification
CHCHD10
Polyclonal
Unconjugated
CHCHD10
C22orf16, CHCHD10, N27C7 4, Protein N27C7 4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
103172, 400916
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8WYQ3
CHCHD10
CHCHD10 Fusion Protein Ag22598
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales