Learn More
CD71 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CD71 |
---|---|
Concentration | 260 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA |
Forme | Liquid |
Espèces hôtes | Rabbit |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18035015
|
Proteintech
30574-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18084505
|
Proteintech
30574-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CD71 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD71. This antibody recognizes human antigen. The CD71 antibody has been validated for the following applications: IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spécification
CD71 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA | |
Rabbit | |
7037 | |
IgG | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
260 μg/mL | |
Liquid | |
Human | |
CD71, p90, sTfR, T9, TFR, TFR1, TFRC, TR, Transferrin receptor protein 1, TRFR | |
Primary |