Learn More
CD71 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 30574-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18084505
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The CD71 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD71. This antibody recognizes human antigen. The CD71 antibody has been validated for the following applications: IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
CD71
260 μg/mL
Rabbit
Primary
Human
150 kDa
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA
CD71, p90, sTfR, T9, TFR, TFR1, TFRC, TR, Transferrin receptor protein 1, TRFR
150 μL
7037
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.