Learn More
CD16 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CD16
Concentration 200 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16876214
Afficher les documents
Proteintech
16559-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16866214
Afficher les documents
Proteintech
16559-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The CD16 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD16. This antibody recognizes human antigen. The CD16 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
CD16
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Unconjugated
Human
IgG
200 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
2214