Learn More
CD16 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 16559-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16866214
  • 385.92CHF / 150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The CD16 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD16. This antibody recognizes human antigen. The CD16 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
CD16
Polyclonal
Unconjugated
150 μL
2214
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
200 μg/mL