Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de cathepsine B IV
68.31€ - 524.00€
Identifiants chimiques
CAS | 147859-80-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H31N3O6 |
Synonyme | Ca-074 ME ; (L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxirane-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-ester méthylique de proline |
Description
A cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un analogue perméable aux cellules de CA-074 qui agit comme inhibiteur irréversible de la cathepsine intracellulaire B.Identifiants chimiques
147859-80-1 | |
C19H31N3O6 | |
Ca-074 ME ; (L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxirane-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-ester méthylique de proline |
Spécification
Blanc | |
Un analogue perméable aux cellules de CA-074 qui agit comme inhibiteur irréversible de la cathepsine intracellulaire B. | |
C19H31N3O6 | |
Ca-074 ME ; (L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxirane-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-ester méthylique de proline | |
Réactif de transduction de signal | |
XGWSRLSPWIEMLQ-UHFFFAOYNA-N | |
methyl 1-(3-methyl-2-{[3-(propylcarbamoyl)oxiran-2-yl]formamido}pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate |
-30°C à -10°C | |
147859-80-1 | |
397,46g/mol | |
Soluble dans le DMSO | |
Poudre | |
CCCNC(=O)C1OC1C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)N1CCCC1C(=O)OC | |
397.47 |
Safety and Handling
Recommended Storage : Stockage à -20°C