Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de cathepsine B IV
Code produit. 15406559
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un analogue perméable aux cellules de CA-074 qui agit comme inhibiteur irréversible de la cathepsine intracellulaire B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147859-80-1
Formule moléculaire C19H31N3O6
Synonyme Ca-074 ME ; (L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxirane-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-ester méthylique de proline
Spécification
Quantité 1 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un analogue perméable aux cellules de CA-074 qui agit comme inhibiteur irréversible de la cathepsine intracellulaire B.
Poids de la formule 397,46g/mol
Solubilité Soluble in DMSO
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Poudre
Clé InChI XGWSRLSPWIEMLQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCNC(=O)C1OC1C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)N1CCCC1C(=O)OC
Nom IUPAC methyl 1-(3-methyl-2-{[3-(propylcarbamoyl)oxiran-2-yl]formamido}pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 397.47