Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violet de catéchol
CAS: 115-41-3 | C19H14O7S | 386.37 g/mol
48.05€ - 178.00€
Identifiants chimiques
CAS | 115-41-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H14O7S |
Poids moléculaire (g/mol) | 386.37 |
Numéro MDL | MFCD00005868 |
Clé InChI | RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Pyrocatechol sulfonephthalein; Pyrocatechol Violet |
CID PubChem | 66993 |
Nom IUPAC | 4-[3-(3,4-dihydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzène-1,2-diol |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11455517
|
Thermo Scientific Chemicals
B23513.06 |
5 g |
48.05€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465517
|
Thermo Scientific Chemicals
B23513.14 |
25 g |
178.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Catechol Violet is used as a complexometric indicator dye. It inhibits the synthesis of globin in reticulocyte lysates. It is also used as a pH indicator with a transition interval from 0 to 8.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe violet de catéchol est utilisé comme colorant indicateur de complexométrique. Il inhibe la synthèse de la globuline dans les lysats réticulocytaires. Il est également utilisé comme indicateur de pH avec un intervalle de transition de 0 à 8.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthylèneglycol, l’éther monométhylique et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
115-41-3 | |
386.37 | |
RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N | |
66993 | |
OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1 |
C19H14O7S | |
MFCD00005868 | |
Pyrocatechol sulfonephthalein; Pyrocatechol Violet | |
4-[3-(3,4-dihydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzène-1,2-diol |
Spécification
Catechol Violet | |
C19H14O7S | |
353938 | |
Soluble in water,ethylene glycol,monomethyl ether and ethanol. | |
OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1 | |
386.37 | |
386.38 |
115-41-3 | |
MFCD00005868 | |
Pyrocatechol sulfonephthalein; Pyrocatechol Violet | |
RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N | |
4-[3-(3,4-dihydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzène-1,2-diol | |
66993 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P261-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 204-088-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante