Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violet de catéchol
CAS: 115-41-3 | C19H14O7S | 386.37 g/mol
Marque: Thermo Scientific Chemicals B23513.06
47.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité | 5 g |
---|
Description
Catechol Violet is used as a complexometric indicator dye. It inhibits the synthesis of globin in reticulocyte lysates. It is also used as a pH indicator with a transition interval from 0 to 8.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe violet de catéchol est utilisé comme colorant indicateur de complexométrique. Il inhibe la synthèse de la globuline dans les lysats réticulocytaires. Il est également utilisé comme indicateur de pH avec un intervalle de transition de 0 à 8.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthylèneglycol, l’éther monométhylique et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
115-41-3 | |
386.37 | |
RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N | |
66993 | |
OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1 |
C19H14O7S | |
MFCD00005868 | |
Pyrocatechol sulfonephthalein; Pyrocatechol Violet | |
4-[3-(3,4-dihydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzène-1,2-diol |
Spécification
Catechol Violet | |
C19H14O7S | |
353938 | |
Soluble in water,ethylene glycol,monomethyl ether and ethanol. | |
OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1 | |
386.37 | |
386.38 |
115-41-3 | |
MFCD00005868 | |
Pyrocatechol sulfonephthalein; Pyrocatechol Violet | |
RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N | |
4-[3-(3,4-dihydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzène-1,2-diol | |
66993 | |
5 g |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.