Learn More
CalPlus™ (marque de chlorure de calcium dihydraté), Multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
Convient à une utilisation en hémodialyse
200.00€ - 525.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10035-04-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2·2H2O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15579400
|
Avantor J.T.Baker
1336-01 |
500 g | Flacon en verre ambré à col large |
200.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15537904
|
Avantor J.T.Baker
1336-05 |
2.5 kg | Flacon en verre recouvert de PVC à col large | N/A | |||||
Identifiants chimiques
10035-04-8 | |
CaCl2·2H2O |
Spécification
CalPlus™ (Brand of Calcium Chloride Dihydrate) | |
CaCl2·2H2O | |
Multiofficinal / USP |
10035-04-8 | |
147.01 | |
1L = 0.84kg |
Safety and Handling
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Calcium Chloride Dihydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium Chloride Dihydrate