Learn More
CalPlus™ (marque de chlorure de calcium dihydraté), Multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
Code produit. 15579400
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Flacon en verre recouvert de PVC à col large
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Convient à une utilisation en hémodialyse
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2·2H2O
Spécification
Nom chimique ou matériau CalPlus™ (Brand of Calcium Chloride Dihydrate)
Quantité 500 g
Poids de la formule 147.01
Qualité Multiofficinal / USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 0.84kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium Chloride Dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium Chloride Dihydrate