Learn More
Oxyde de calcium, poudre, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
172.00€ - 465.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1305-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 56.08 |
Numéro MDL | MFCD00010911 |
Clé InChI | BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx |
CID PubChem | 14778 |
ChEBI | CHEBI:31344 |
Nom IUPAC | oxocalcium |
SMILES | [O--].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15197004
|
Avantor J.T.Baker
1410-01 |
500 g | Flacon poly | N/A | |||||
15107014
|
Avantor J.T.Baker
1410-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
465.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
1305-78-8 | |
56.08 | |
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N | |
14778 | |
oxocalcium |
CaO | |
MFCD00010911 | |
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx | |
CHEBI:31344 | |
[O--].[Ca++] |
Spécification
Calcium Oxide | |
Poudre | |
MFCD00010911 | |
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N | |
oxocalcium | |
14778 | |
56.08 | |
1L = 3.37kg |
1305-78-8 | |
CaO | |
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx | |
[O--].[Ca++] | |
56.08 | |
CHEBI:31344 | |
Réactif BAKER ANALYZED™ |
Safety and Handling
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Calcium oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium oxide