Learn More
Oxyde de calcium, poudre, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium Oxide |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 56.08 |
Qualité | Réactif BAKER ANALYZED™ |
Conditionnement | Flacon poly |
Gravité spécifique | 1L = 3.37kg |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Calcium oxide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium oxide