Learn More
C6orf150 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène C6orf150
Concentration 0.23 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16884885
Afficher les documents
Proteintech
26416-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16874885
Afficher les documents
Proteintech
26416-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The exact function of C6orf150 remains unknown.
Spécification
Spécification
C6orf150
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q8N884
115004
C6orf150 Fusion Protein Ag23455
Primary
-20°C
CGAS
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C6orf150, cGAS, Cyclic GMP-AMP synthase, h-cGAS, MB21D1
CGAS
IgG
Antigen Affinity Chromatography