Learn More
C6orf150 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 26416-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16874885
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The exact function of C6orf150 remains unknown.
Spécification
Spécification
C6orf150
Polyclonal
Unconjugated
CGAS
C6orf150, cGAS, Cyclic GMP-AMP synthase, h-cGAS, MB21D1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
115004
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8N884
CGAS
C6orf150 Fusion Protein Ag23455
150 μL