Learn More
Indicateur pourpre de bromocrésol, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Indicateur, Réac. Ph. Eur.
51.62€ - 1479.46€
Identifiants chimiques
CAS | 115-40-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H16Br2O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 540.22 |
Numéro MDL | MFCD00011681 |
Clé InChI | ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 8273 |
ChEBI | CHEBI:86154 |
Nom IUPAC | 3,3-bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione |
SMILES | CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1 |
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15693820
|
Honeywell-Fluka
32642-5G |
5 g | Bouteille en verre |
51.62€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15683820
|
Honeywell-Fluka
32642-25G |
25 g | Bouteille en verre |
157.57€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15673820
|
Honeywell-Fluka
32642-1KG |
1 kg | Bouteille en verre |
1479.46€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Chemische Identifikatoren
115-40-2 | |
540.22 | |
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:86154 | |
CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1 |
C21H16Br2O5S | |
MFCD00011681 | |
8273 | |
3,3-bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione |
Spezifikation
Bromocresol Purple | |
Reag. Ph. Eur. | |
C21H16Br2O5S | |
NONH for all modes of transport | |
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione | |
8273 | |
540.22g/mol | |
5.2 to 6.8 (yellow to purple) |
240°C | |
115-40-2 | |
MFCD00011681 | |
359618 | |
CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1 | |
540.22 | |
CHEBI:86154 | |
Complies for change range |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 204-087-8
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur