Learn More
Indicateur pourpre de bromocrésol, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Code produit. 15683820 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
1kg
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Indicateur, Réac. Ph. Eur.
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-40-2
Formule moléculaire C21H16Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 540.22
Numéro MDL MFCD00011681
Clé InChI ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8273
ChEBI CHEBI:86154
Nom IUPAC 3,3-bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocresol Purple
Point de fusion 240°C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 359618
Poids de la formule 540.22g/mol
Conditionnement Bouteille en verre
Compatibilité Complies for change range
pH 5.2 to 6.8 (yellow to purple)
Quantité 25 g