Learn More
BRAND™ 384-Well Skirted Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Optimized for reliable and precise results in a wide range of PCR applications.
Marque:  BRAND™ 781358
355.04 EUR valable jusqu'au 2025-08-31
Utilisez le code promo "24124" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10440095
  • 420.00€ / 50 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les barrettes et plaques pour PCR blanches offrent de meilleurs résultats lors de l’analyse des signaux de fluorescence et, par conséquent, lors de la quantification de l’ADN répliqué.
  • Sans DNase, ADN ni RNase
  • Surfaces lisses pour optimiser la résection du signal de fluorescence
  • Convient à une utilisation dans les thermocycleurs courants
  • Dimensions de paroi extra-fines pour un transfert thermique optimal et des durées de cycle courtes
  • Fabriqué dans les conditions de chambres propres les plus modernes
  • Couleur uniforme avec dioxyde de titane (TiO2)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
No Barcode
Étalon
16 x 24
Bagged
Single-use
Thermal Cyclers
PS
384
Non-treated
Conical Bottom (V-well)
Yes
Untreated
Sans couvercle
Autoclavable
Blanc
qPCR 384-well plate
Fully skirted
0.03 mL
Non stérile
0,03 mL
Optimisez les résultats de la RT-PCR quantitative