Learn More
BRAND™ 384-Well Skirted Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Optimized for reliable and precise results in a wide range of PCR applications.
399.00€ - 420.00€
Spécification
Code-barres | No Barcode |
---|---|
Propriété de liaison | Untreated |
Format | Étalon |
Array | 16 x 24 |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10751193
|
BRAND™
781345 |
Clear |
399.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10440095
|
BRAND™
781358 |
Blanc |
420.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
BRAND™ PCR products deliver excellent, reproducible results for a wide range of PCR and qPCR applications. Manufactured from high-quality virgin resins, these products are free from lubricants, chemical additives, DNA, DNase, RNase, and other PCR inhibitors. Key features include:
- Exceptional Quality and Purity
- BIO-CERT™ PCR QUALITY ensures plates are free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and PCR inhibitors
- Free of contaminants that could interfere with reagents and samples
- Ultra-smooth vessel interiors minimize enzyme nucleic acid binding
- Precision Thermal Performance
- Thin, uniform walls ensure consistent, precise thermal transfer for reliable results
- Designed for rapid and accurate heat transfer, reducing cycle times
- Wide Compatibility
- Suitable for most commercially available thermal cyclers
- White PCR plates, enhanced with titanium dioxide (TiO2), optimize fluorescence signal reflection and are recommended for qPCR applications
- User-Friendly Features
- Blue alphanumeric coding for easy sample identification
- Well rims designed to prevent cross-contamination and ensure reliable sealing with tailored mats
- Skirted plates provide extra rigidity, ideal for automated pipetting systems and transport
Spécification
No Barcode | |
Étalon | |
Autoclavables | |
Single-use | |
Fully skirted | |
0.03 mL | |
Non-sterile | |
0.03 mL | |
Oui |
Untreated | |
16 x 24 | |
Bagged | |
Thermal Cyclers | |
PP | |
384 | |
Non-treated | |
Conical Bottom (V-well) |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.