Learn More
BRAND™ 384-Well Skirted Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Optimized for reliable and precise results in a wide range of PCR applications.
Marque:  BRAND™ 781345
356.05 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10751193
  • 399.00€ / 50 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Flexible, jupe complète
  • Exemptes de DNase, d’ADN, de RNase et d’endotoxines. 
  • Les épaisseurs de paroi ultra-fines et régulières permettent un transfert thermique optimal et des durées de cycle courtes.
  • Les surfaces lisses des arbres minimisent la liaison des enzymes et des acides nucléiques à la surface, ce qui garantit que la réaction peut fonctionner  complètement.
  • La plaque supérieure renforcée maintient la plaque PCR à plat même pendant le chauffage, ce qui facilite l'utilisation dans des systèmes automatisés tels que les robots de pipetage.
  • Les bords des puits sont conçus de façon à contre la contamination croisée et à fournir un joint fiable avec une feuille d'étanchéité adaptée aux plaques.
  • Les plaques peuvent être remplies à l’aide de pipettes multicanaux ou de systèmes robotiques.
  • La conception des plaques PCR à paroi ultra mince facilite un transfert de chaleur constant, rapide et précis.
  • L'intérieur lisse du récipient minimise la liaison des enzymes et de l'acide nucléique aux parois.
  • Les lèvres surélevées des puits protègent contre la contamination croisée, ce qui permet une étanchéité fiable avec le tapis de scellage adapté aux plaques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
No Barcode
Étalon
Autoclavables
Clear
PCR 384-well plate
Fully skirted
0.03 mL
Non-sterile
0.03 mL
Oui
50
Oui
Untreated
16 x 24
Bagged
Single-use
Thermal Cyclers
PP
384
Non-treated
Conical Bottom (V-well)
PCR
50/boîte