Learn More
GPE Scientific™ Débitmètre en verre borosilicaté
101.00€ - 103.00€
Spécification
Type | Débitmètre |
---|---|
Précision | ± 5 % |
Matériau du coffret | Aluminium anodisé |
À utiliser avec (application) | Air |
Longueur (métrique) | 150 mm |
Description
Débitmètre gaz/liquide• Lecture directe ou linéaire
• Raccordable sur tuyau souple φ 10mm
• Précision ± 5% PE
• Longueur 250mm
• Débitmètre à échelle linéaire Tube en verre borosilicaté. A étalonner selon les caractéristiques du fluide et les conditions d'utilisation
• Débitmètre gaz fort débit
• Débitmètre échelle directe
Spécification
Débitmètre | |
Aluminium anodisé | |
150 mm | |
En direct |
± 5 % | |
Air | |
± 0,25% | |
Aiguille intégrale |