Learn More
Acide borique, Puratronic™, 99,9995 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
93.90€ - 589.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-35-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BH3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 61.83 |
Numéro MDL | MFCD00011337 |
Clé InChI | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe |
CID PubChem | 7628 |
ChEBI | CHEBI:33118 |
Nom IUPAC | acide borique |
SMILES | OB(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11320879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010659.14 |
25 g |
93.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11330879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010659.22 |
100 g |
257.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11340879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010659.36 |
500 g |
589.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Il est utilisé comme tampon principal ou adjuvant dans les bassins de natation, comme retardateur de flamme, absorbeur de neutrons dans les centrales nucléaires, colorant pour rendre les flammes vertes, conservateur dans les échantillons d’urine, flux de soudure en combinaison avec le borax ou précurseur d’autres composés chimiques. Il est utilisé pour empêcher/supprimer la pourriture humide et sèche dans les bois de construction, traiter le bois contre les attaques de champignons/d’insectes, empêcher l’intertrigo du pied, lubrifier les tables carrom et réduire l’oxydation de surface des métaux à des températures élevées. Il peut être utilisé pour produire des lubrifiants pour les surfaces céramiques ou métalliques, de la fibre de verre textile, les revêtements et les céramiques de fours à induction, Silly Putty, et les écrans plats LCD en verre. Il peut empêcher la réaction à haute température de l’aluminium avec les nitrates dans la pyrotechnique et neutraliser l’acide fluorhydrique actif.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10043-35-3 | |
61.83 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
7628 | |
acide borique |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
CHEBI:33118 | |
OB(O)O |
Spécification
Boric acid | |
∽185°C (décomposition) | |
Néant | |
(Base des métaux) | |
H3BO3 | |
MFCD00011337 | |
14,1336 | |
Soluble in water- solubility increases rapidly with temperature. Soluble in methanol and ethanol. Very slightly soluble in acetone. | |
OB(O)O | |
61.83 | |
CHEBI:33118 | |
99.9995% |
10043-35-3 | |
1,43515 | |
99.9995% (metals basis) | |
BH3O3 | |
Poudre | |
1697939 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
acide borique | |
7628 | |
61.83 | |
Puratronic™ |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H360
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
P201-P202-P260-P281-P308+P313-P501c
H360FD
missing translation for 'einecsNumber' : 233-139-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ED4550000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Température ambiante