Learn More
Acide borique, Puratronic™, 99,9995 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Il est utilisé comme tampon principal ou adjuvant dans les bassins de natation, comme retardateur de flamme, absorbeur de neutrons dans les centrales nucléaires, colorant pour rendre les flammes vertes, conservateur dans les échantillons d’urine, flux de soudure en combinaison avec le borax ou précurseur d’autres composés chimiques. Il est utilisé pour empêcher/supprimer la pourriture humide et sèche dans les bois de construction, traiter le bois contre les attaques de champignons/d’insectes, empêcher l’intertrigo du pied, lubrifier les tables carrom et réduire l’oxydation de surface des métaux à des températures élevées. Il peut être utilisé pour produire des lubrifiants pour les surfaces céramiques ou métalliques, de la fibre de verre textile, les revêtements et les céramiques de fours à induction, Silly Putty, et les écrans plats LCD en verre. Il peut empêcher la réaction à haute température de l’aluminium avec les nitrates dans la pyrotechnique et neutraliser l’acide fluorhydrique actif.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Boric Acid |
Point de fusion | ∽185°C (décomposition) |
Densité | 1,435 |
Point d’éclair | Néant |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (metals basis) |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | H3BO3 |
Forme physique | Poudre |
Beilstein | 1697939 |
Afficher plus |