Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Gloves
GREENER_CHOICE
Sterile durable all-purpose critical environment glove. It offers excellent barrier protection as well as fit, feel and comfort . It has been tested and cleared for use with chemotherapy agents.
371.00€ - 409.00€
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Certifications / conformité (Europe) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Class 10,000 (ISO 7)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17865738
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4482255-02
5.5
371.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17875758
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4482260-02
6
371.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17885758
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4482265-02
6.5
371.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17815788
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4482270-02
7
371.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17815768
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4482275-02
7.5
371.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17805788
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4482280-02
8
371.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17805768
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4482285-02
8.5
371.00€
200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17835768
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Mölnlycke™
4482290-02
9
409.00€
160 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Natural Rubber Latex
  • Biogel hydrogel polymer coating for easy donning
  • Beaded cuff
  • PPE Category III, certified to Type C chemical permeation testing
  • Exceed industry standard for Force at break, tensile strength and elongation
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Spécification
Spécification
ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Class 10,000 (ISO 7)
0.65
Single-use
10.6 mil
Spécifique
Non
10.0 mil
Sans poudre
8.1 mil (Cuff)
30 Mpa
30 cm
EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
No
Naturel
Lisse
0.27 mm
Laboratory / Cleanroom Use
Latex
0.26 mm
Stérile
0.21 mm
11,8 in