Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Gloves
Sterile durable all-purpose critical environment glove. It offers excellent barrier protection as well as fit, feel and comfort . It has been tested and cleared for use with chemotherapy agents.
Marque: Mölnlycke™ 4482270-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Natural Rubber Latex
- Biogel hydrogel polymer coating for easy donning
- Beaded cuff
- PPE Category III, certified to Type C chemical permeation testing
- Exceed industry standard for Force at break, tensile strength and elongation
- Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Spécification
ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102 | |
Class 10,000 (ISO 7) | |
0.65 | |
Single-use | |
10.6 mil | |
Spécifique | |
Non | |
10.0 mil | |
Sans poudre | |
Stérile | |
0.21 mm | |
11,8 in |
EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 | |
No | |
Naturel | |
Lisse | |
0.27 mm | |
Laboratory / Cleanroom Use | |
Latex | |
0.26 mm | |
7 | |
8.1 mil (Cuff) | |
30 Mpa | |
30 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Gloves > Mölnlycke™ Critical Environment Gloves, Size; 7.0
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu