Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Gloves
Sterile, cleanroom gloves with beaded anti-slip cuffs and curved fingers are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments. Adviced to be worn in combination with the Biogel™ PI Tech Indicator Underglove to form a breach indication system.
509.00€ - 636.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | No |
AQL | 0.65 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17825788
![]() |
Mölnlycke™
4440955-02 |
5.5 |
636.00€
200 paires |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17835728
![]() |
Mölnlycke™
4440960-02 |
6 |
636.00€
200 paires |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17855728
![]() |
Mölnlycke™
4440965-02 |
6.5 |
636.00€
200 paires |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17845728
![]() |
Mölnlycke™
4440970-02 |
7 |
636.00€
200 paires |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17875728
![]() |
Mölnlycke™
4440975-02 |
7.5 |
636.00€
200 paires |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17835788
![]() |
Mölnlycke™
4440980-02 |
8 |
636.00€
200 paires |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17865728
![]() |
Mölnlycke™
4440985-02 |
8.5 |
636.00€
200 paires |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17855768
![]() |
Mölnlycke™
4440990-02 |
9 |
509.00€
160 paires |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Can be worn together with Biogel™ PI Tech Indicator™ Underglove to form a breach indication system
- Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
- Tested and cleared for use with chemotherapy agents
- Synthetic polyisoprene
- Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Spécification
ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102 | |
Class 100 (ISO 5) | |
0.65 | |
Single-use | |
10.6 mil | |
Spécifique | |
Polyisoprene | |
0.25 mm | |
Stérile | |
0.20 mm | |
30 cm |
EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 | |
No | |
Blanc | |
Lisse | |
0.27 mm | |
Oui | |
9.8 mil | |
Sans poudre | |
7.9 mil (Cuff) | |
11,8 in |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.