Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Gloves
GREENER_CHOICE
Sterile, cleanroom gloves with beaded anti-slip cuffs and curved fingers are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments. Adviced to be worn in combination with the Biogel™ PI Tech Indicator Underglove to form a breach indication system.
Marque:  Mölnlycke™ 4440990-02
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17855768
  • 509.00€ / 160 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Can be worn together with Biogel™ PI Tech Indicator™ Underglove to form a breach indication system
  • Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polyisoprene
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Class 100 (ISO 5)
0.65
Single-use
10.6 mil
Spécifique
Polyisoprene
0.25 mm
9
7.9 mil (Cuff)
30 MPa
30 cm
EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
No
Blanc
Lisse
0.27 mm
Oui
9.8 mil
Sans poudre
Stérile
0.20 mm
11,8 in
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt