Learn More
Thiosulfate de baryum, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 35112-53-9 | BaO3S2 | 249.444 g/mol
13.30€ - 115.00€
Identifiants chimiques
CAS | 35112-53-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.444 |
Numéro MDL | MFCD00040661 |
Clé InChI | ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo |
CID PubChem | 169663 |
Nom IUPAC | baryum(2+) ; dioxydo-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane |
SMILES | [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11407197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14981.14 |
25 g | N/A | ||||||
11417197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14981.22 |
100 g | N/A | ||||||
11427197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14981.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
35112-53-9 | |
249.444 | |
ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L | |
169663 | |
[O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2] |
BaO3S2 | |
MFCD00040661 | |
barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo | |
baryum(2+) ; dioxydo-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane |
Spécification
Barium thiosulfate | |
BaO3S2 | |
MFCD00040661 | |
barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo | |
[O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2] | |
249.444 | |
249.46 | |
3.45 |
35112-53-9 | |
BaS2O3 | |
UN1564 | |
ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L | |
baryum(2+) ; dioxydo-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane | |
169663 | |
98% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 252-375-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante