Learn More
Thiosulfate de baryum, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417197
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 35112-53-9 | BaO3S2 | 249.444 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35112-53-9
Formule moléculaire BaO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 249.444
Numéro MDL MFCD00040661
Clé InChI ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
CID PubChem 169663
Nom IUPAC baryum(2+) ; dioxydo-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium thiosulfate
Quantité 100 g
Formule linéaire BaS2O3
Numéro UN UN1564
Poids de la formule 249.46
Pourcentage de pureté 98%
Densité 3.45