Learn More
Récipients coniques Azlon™ avec couvercle à clipser
Polypropylène résistant et autoclavables à 121C, les récipients Azlon™ avec couvercle ont d’une poignée moulée pour un transport sûr et sécurisé. La forme basse permet une localisation facile sur les étagères, le plateau de paillasse ou pendant le transport. Graduations moulées pour une évaluation rapide et facile du volume. Les bouchons sur les bonbonnes ont des guides de forage pour faciliter l’installation des conduites d’alimentation.
122.00€ - 318.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux |
---|---|
Plage de températures (métrique) | –20 à 135°C |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12076892
|
Azlon
JWH0125P |
125 ml | Couvercle à clipser |
318.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12086892
|
Azlon
JWH0250P |
250 ml | Bouchon en PEBD étanche |
255.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 25-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12096892
|
Azlon
JWH0500P |
400 ml | Bouchon en PEBD étanche |
147.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12006902
|
Azlon
JWH1000P |
1000 ml | Bouchon en PEBD étanche |
238.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12016902
|
Azlon
JWH2000P |
2000 ml | Bouchon en PEBD étanche |
251.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12585087
|
Azlon
JWH2500P |
2500 ml | Bouchon en PEBD étanche |
122.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12036902
|
Azlon
JWH5000P |
5000 ml | Bouchon en PEBD étanche |
181.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Récipients coniques légers et utiles avec couvercles en PEBD hermétiques
- Bonne résistance chimique
- Parfaits pour le stockage des échantillons, des poudres, aliments pour animaux, etc.
- Adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations américaines
Spécification
Stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux | |
Oui | |
Large | |
Récipient | |
Couvercle à clipser |
–20 à 135°C | |
Autoclavable | |
Rond | |
PEBD |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.