Learn More
Récipients coniques Azlon™ avec couvercle à clipser
Polypropylène résistant et autoclavables à 121C, les récipients Azlon™ avec couvercle ont d’une poignée moulée pour un transport sûr et sécurisé. La forme basse permet une localisation facile sur les étagères, le plateau de paillasse ou pendant le transport. Graduations moulées pour une évaluation rapide et facile du volume. Les bouchons sur les bonbonnes ont des guides de forage pour faciliter l’installation des conduites d’alimentation.
Marque: Azlon JWH0250P
Description
- Récipients coniques légers et utiles avec couvercles en PEBD hermétiques
- Bonne résistance chimique
- Parfaits pour le stockage des échantillons, des poudres, aliments pour animaux, etc.
- Adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations américaines
Spécification
250 ml | |
Bouchon en PEBD étanche | |
250/boîte | |
3,45 kg | |
Autoclavable | |
Rond | |
Récipient | |
70 mm |
Stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux | |
PEHD | |
–20 à 135°C | |
Oui | |
Large | |
70 mm | |
PEBD | |
Couvercle à clipser |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.