Learn More
AZI2/NAP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | AZI2/NAP1 |
---|---|
Concentration | 0.41 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16884014
|
Proteintech
15042-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16874014
|
Proteintech
15042-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
AZI2, or NAP1, contributes to the activation of NFKB (Fujita et al., 2003 ).Spécification
AZI2/NAP1 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9H6S1 | |
64343 | |
AZI2/NAP1 Fusion Protein Ag6892 | |
Primary | |
-20°C | |
AZI2 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
5 azacytidine induced 2, AZ2, AZI2, Nak associated protein 1, NAP1, TILP | |
AZI2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |