Learn More
AZI2/NAP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15042-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16874014
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
AZI2, or NAP1, contributes to the activation of NFKB (Fujita et al., 2003 ).
Spécification
Spécification
AZI2/NAP1
Polyclonal
Unconjugated
AZI2
5 azacytidine induced 2, AZ2, AZI2, Nak associated protein 1, NAP1, TILP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
64343
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9H6S1
AZI2
AZI2/NAP1 Fusion Protein Ag6892
150 μL