Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes Axypet-16
Pour le pipetage de 1536 puits
967.25€ - 5720.00€
Spécification
Volume (métrique) 0,5 à 30 mu;l
Couleur Transparent
Déclaration de pureté Sans DNase / RNase
À utiliser avec (application) Pour le pipetage de 1536 puits
Format Rack
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
12792936
Afficher les documents
Axygen™
T-1536-L-R
Non stérile Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11344245
Afficher les documents
Axygen™
T-1536-L-R-S
Stérile Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
12702946
Afficher les documents
Axygen™
T-1536-L-R-S
Stérile Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
  • Types de pointe : Maxymum Recovery
  • Couleur de la pointe : transparent
  • 0,5-30 μL
Spécification
Spécification
0,5 à 30 mu;l
Sans DNase / RNase
Rack
1536-Well Pipetting
Transparent
Pour le pipetage de 1536 puits
Faible rétention
Polypropylène