Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes Axypet-16
Pour le pipetage de 1536 puits
Marque:  Axygen™ T-1536-L-R
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12792936
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Types de pointe : Maxymum Recovery
  • Couleur de la pointe : transparent
  • 0,5-30 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,5 à 30 mu;l
Transparent
Pour le pipetage de 1536 puits
Faible rétention
Polypropylène
Non stérile
Sans DNase / RNase
Rack
1536-Well Pipetting
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales