Learn More
ATRAID Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène ATRAID
Concentration 0.17 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16864115
Afficher les documents
Proteintech
25548-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16854115
Afficher les documents
Proteintech
25548-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This antibody recognizes all the three isoforms (20-24 kDa, 16-19 kDa and 28-30 kDa).
Promotes osteoblast cell differentiation and terminal mineralization. Plays a role in inducing the cell cycle arrest via inhibiting CCND1 expression in all-trans-retinoic acid (ATRA) signal pathway.
Spécification
Spécification
ATRAID
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q6PGD0, Q6UW56
381629, 51374
ATRAID Fusion Protein Ag22168
Primary
-20°C
ATRAID
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Apoptosis related protein 3, APR 3, APR 3, APR3, C2orf28, HSPC013, p18, PRO240, UNQ214/PRO240
ATRAID
IgG
Antigen Affinity Chromatography