Learn More
ATRAID Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 25548-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16864115
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This antibody recognizes all the three isoforms (20-24 kDa, 16-19 kDa and 28-30 kDa).
Promotes osteoblast cell differentiation and terminal mineralization. Plays a role in inducing the cell cycle arrest via inhibiting CCND1 expression in all-trans-retinoic acid (ATRA) signal pathway.
Spécification
Spécification
ATRAID
Polyclonal
Unconjugated
ATRAID
Apoptosis related protein 3, APR 3, APR 3, APR3, C2orf28, HSPC013, p18, PRO240, UNQ214/PRO240
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
381629, 51374
-20°C
Liquid
Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6PGD0, Q6UW56
ATRAID
ATRAID Fusion Protein Ag22168