missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arfaptin-1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A10B3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | Arfaptin-1 |
---|---|
Clone | 2A10B3 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16880096
|
Proteintech
67461-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16870096
|
Proteintech
67461-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Arfaptin-1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Arfaptin-1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Arfaptin-1 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Arfaptin-1 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
27236 | |
Primary |
2A10B3 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG2a |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit