Learn More
Ansell™ Gants Crusader™ Flex
Isolation assurée par du feutre non tissé et barrière thermique pleine longueur conçue pour les manipulations intermittentes d’objets jusqu’à 400°F. Les gants Ansell™ Crusader™ Flex peuvent être utilisés dans les services agroalimentaires, la fabrication de verre et de métaux.
Marque:  Ansell™ 42-445_9
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11733994
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Pyrogant +180°C Crusader-Flex™
• Bonne résistance, confortable, sans couture
• Enduction nitrile sur support feutre non-tissé assurant une excellente résistance à l'abrasion, aux coupures et perforations
• Bonne préhension sur surfaces sèches et grasses pour manipulation intermittente jusqu'à 180°C.Sans couture aux zones de contact
• Lavable en machine
• Non étanche, ni résistant aux produits chimiques
• Pyrogant +180°C Crusader-Flex™
• La paire