Learn More
Aluminium, solution étalon de plasma, Specpure™, Al 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme solution standard dans la chimie analytique et la spectroscopie d’absorption atomique. Il est également utilisé comme solution étalon à un seul élément pour la spectrométrie d’émission de plasma.
103.52€ - 327.63€
Identifiants chimiques
CAS | 11145-27-0 |
---|---|
Formule moléculaire | AlSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 55.067 |
Numéro MDL | MFCD00134029 |
Clé InChI | CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic |
CID PubChem | 9793685 |
Nom IUPAC | Aluminium ; silicate |
SMILES | [Al].[Si] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038721.AD |
50 mL |
103.52€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038721.AE |
100 mL |
141.71€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450171
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038721.AP |
500 mL |
327.63€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aluminum, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
11145-27-0 | |
55.067 | |
CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N | |
9793685 | |
[Al].[Si] |
AlSi | |
MFCD00134029 | |
silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic | |
Aluminium ; silicate |
Spécification
Aluminum | |
Liquide | |
MFCD00134029 | |
silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic | |
CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminium ; silicate | |
9793685 |
11145-27-0 | |
AlSi | |
UN3264 | |
Miscible with water. | |
[Al].[Si] | |
55.067 | |
Flacon en plastique |
Safety and Handling
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 10,000µg/ml
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .