Learn More
Aluminium, solution étalon de plasma, Specpure™, Al 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309007
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilisé comme solution standard dans la chimie analytique et la spectroscopie d’absorption atomique. Il est également utilisé comme solution étalon à un seul élément pour la spectrométrie d’émission de plasma.
Aluminum, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 11145-27-0
Formule moléculaire AlSi
Poids moléculaire (g/mol) 55.067
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
CID PubChem 9793685
Nom IUPAC Aluminium ; silicate
SMILES [Al].[Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3264
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Conditionnement Flacon en plastique