Learn More
Alix Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène Alix
Clone 1H9D9
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30235727
Afficher les documents
Proteintech
67715-1-IG-20UL
20 μL
129.84€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
30234649
Afficher les documents
Proteintech
67715-1-IG-150UL
150 μL
351.27€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The Alix antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Alix. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Alix antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
Alix
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
10015
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1H9D9
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
AIP1; Alix; DRIP4; HP95; MGC17003
IgG1
Protein A purification
Monoclonal Antibody