Learn More
Alix Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 67715-1-IG-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The Alix antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Alix. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Alix antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Spécification
Alix | |
Monoclonal | |
1000 μg/mL | |
AIP1; Alix; DRIP4; HP95; MGC17003 | |
Recombinant Protein | |
20 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
100 kDa | |
Liquid |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
1H9D9 | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Protein A purification | |
RUO | |
10015 | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
Monoclonal Antibody | |
IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Alix Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech > Unconjugated; 20 μL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu