Learn More
Tige solide Al-23, ronde, diamètre : 6mm, Thermo Scientific Chemicals
27.70€ - 168.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Solid Rod |
---|---|
Forme | Tige ronde solide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032933.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11383088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032933.DR |
200 mm |
51.76€
200mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032933.DT |
250 mm | N/A | ||||||
11313088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032933.DW |
300 mm | N/A | ||||||
11363088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032933.EH |
600 mm | N/A | ||||||
11373088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032933.EM |
800 mm | N/A | ||||||
11353088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032933.EO |
1000 mm | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Al-23 Solid Rod | |
Tige ronde solide |
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante