Learn More
Tige solide Al-23, ronde, diamètre : 6mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333088
250 mm, 250mm
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Conditionnement:
1000mm
100mm
200mm
250mm
300mm
600mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Solid Rod
Quantité 250 mm
Forme Tige ronde solide
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Tige solide Al-23, ronde, diamètre : 6mm, Thermo Scientific Chemicals >