Learn More
Fisherbrand™ Support de boîte à gants en acrylique
Solutions de stockage de lignes propres adaptées à la bonne organisation du laboratoire, avec des parois thermocourbées pour simplifier la construction et prévenir les ruptures accidentelles.
49.35€ - 178.00€
Spécification
Type de produit | Support de la boîte à gants |
---|---|
Couleur | Transparent |
Longueur (impériale) | 10,4 in |
Longueur (métrique) | 26,3 cm |
Largeur (impériale) | 4 po |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16574231
|
Fisherbrand™
2440760 |
Boîtes à gants jetables, 1 boîte | N/A | ||||||
16594231
|
Fisherbrand™
2440762 |
Boîtes à gants jetables, 3 boîtes |
152.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16504241
|
Fisherbrand™
2440763 |
Boîtes à gants jetables, 4 boîtes |
178.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Les parois épaisses thermodurcies simplifient la construction et limitent la casse accidentelle
- Les supports triples et quadruples ont une conception unique qui permet de charger les boîtes à gants par le haut ou par le côté
- Peut être monté verticalement ou horizontalement
- S’adapte aux boîtes à gants standard pouvant atteindre des profondeurs allant jusqu’à 3,75 po.
- Les supports offrent de la polyvalence tout en permettant un stockage peu encombrant
- Tous les accessoires de montage inclus
Spécification
Support de la boîte à gants | |
10,4 in | |
4 po | |
Boîtes à gants jetables, 1 boîte | |
Trou de serrure | |
Visserie de montage |
Transparent | |
26,3 cm | |
10,4 cm | |
Acrylique | |
1 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.