Learn More
Fisherbrand™ Support de boîte à gants en acrylique
Solutions de stockage de lignes propres adaptées à la bonne organisation du laboratoire, avec des parois thermocourbées pour simplifier la construction et prévenir les ruptures accidentelles.
Marque:  Fisherbrand™ 2440760
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16574231
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Les parois épaisses thermocourbées simplifient la construction et limitent la casse accidentelle
  • Les porte-gants triples et quadruples permettent de charger les boîtes à gants par le haut ou le côté
  • S’adapte aux boîtes à gants standard pouvant atteindre des profondeurs jusqu’à 3,75 po.
  • Le support offre de la polyvalence tout en permettant un stockage peu encombrant
  • Peut être monté verticalement ou horizontalement. La visserie est incluse
Spécification
Spécification
Support de la boîte à gants
10,4 in
4 po
5,16 po
Boîtes à gants jetables, 1 boîte
Trou de serrure
Visserie de montage
Transparent
26,3 cm
10,4 cm
13 cm
Acrylique
1